Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MOGS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13322R-A555
BOSSBS-13322R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13322R-A555
Anti-MOGS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Glycosylation of asparagine residues in Asn-X-Ser/Thr motifs in proteins commonly occur in the lumen of the endoplasmic reticulum (ER). Glucosidase I catalyzes the first step in the N-linked oligosaccharide processing pathway. It specifically removes the distal alpha 1,2-linked glucose residue from the Glc3-Man9-GlcNAc2 oligosaccharide precursor. Glucosidase I contains a short cytosolic tail, a single pass transmembrane domain and a large C-terminal catalytic domain located on the luminal side of the ER. Mutations in the gene encoding Glucosidase I result in the congenital disorder glycosylation (CDG-IIb), which is characterized by generalized hypotonia, dysmorphic features, hepatomegaly, hypoventilation, feeding problems, seizures and death. Two point mutations in the Glucosidase I gene have been identified and result in amino acid substitutions, namely Arg486Thr and Phe652Leu, that affect polypeptide folding and active site formation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MOGS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité