Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GCSH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13323R-A680
BOSSBS-13323R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13323R-A680
Anti-GCSH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
GCSH is a 173 amino acid mitochondrial protein that contains one lipoyl-binding domain and belongs to the gcvH family. Defects in the gene encoding GCSH are the cause of glycine encephalopathy (GCE), an autosomal recessive disease that is also referred to as non-ketotic hyperglycinemia (NKH). Characterized by severe neurological symptoms, patients with GCE have a large amount of glycine accumulated in their body fluids. The gene encoding GCSH maps to human chromosome 16, which encodes over 900 genes and comprises nearly 3% of the human genome.

Type: Primary
Antigen: GCSH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-173/173
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité