Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDI1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13324R-A680
BOSSBS-13324R-A680EA 874 EUR InStock
BOSSBS-13324R-A680
Anti-GDI1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Rab proteins, a family of Ras-related small GTP-binding proteins, play a key role in regulating intracellular vesicle trafficking (1?). Rab GDP dissociation inhibitor (Rab GDI or GDI2) forms a soluble complex with Rab proteins and thereby prevents the exchange of GDP for GTP (1?). In mammals, there exist two major isoforms, Rab GDI alpha (also known as XAP-4) and Rab GDI beta (1,4). While the mammalian Rab GDI beta-genes are ubiquitously expressed, the Rab GDI ?genes are predominantly brain-specific (1). Since it is expressed predominantly in neural and sensory tissues, Rab GDI a may serve a specific function in neural signal transmission (5). The gene sequences for the Rab GDI proteins are extremely conserved in evolution, with substantial homology preserved across three eukaryotic kingdoms (5).

Type: Primary
Antigen: GDI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/447
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Chimpanzee

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité