Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDI1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13324R-CY3
BOSSBS-13324R-CY3EA 876 EUR InStock
BOSSBS-13324R-CY3
Anti-GDI1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Rab proteins, a family of Ras-related small GTP-binding proteins, play a key role in regulating intracellular vesicle trafficking (1?). Rab GDP dissociation inhibitor (Rab GDI or GDI2) forms a soluble complex with Rab proteins and thereby prevents the exchange of GDP for GTP (1?). In mammals, there exist two major isoforms, Rab GDI alpha (also known as XAP-4) and Rab GDI beta (1,4). While the mammalian Rab GDI beta-genes are ubiquitously expressed, the Rab GDI ?genes are predominantly brain-specific (1). Since it is expressed predominantly in neural and sensory tissues, Rab GDI a may serve a specific function in neural signal transmission (5). The gene sequences for the Rab GDI proteins are extremely conserved in evolution, with substantial homology preserved across three eukaryotic kingdoms (5).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GDI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité