Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GEMIN4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13328R-CY3
BOSSBS-13328R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13328R-CY3
Anti-GEMIN4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Gemin4 is a component of the SMN core complex which, while in the cytoplasm, plays an essential role in ribonucleoprotein (snRNP) assembly, including the biogenesis, delivery and recycling of snRNPs to the spliceosome. In the nucleus, where SMN is required for pre-mRNA splicing, Gemin4 concentrates next to coiled bodies in subnuclear structures called gems, that are highly enriched in splicosomal snRNPs, and in the nucleolus. Deletion or loss-of-function mutations in the SMN lead to the neurodegenerative disease spinal muscular atrophy (SMA). The human Gemin4 maps to chromosome 17p13.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Gemin 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité