Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GEMIN7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13330R-A555
BOSSBS-13330R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13330R-A555
Anti-GEMIN7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Gemin7 is a 131 amino acid protein encoded by the mouse gene Gemin7. Gemin7, along with Gemin6, is a significant component of the the large multiprotein human SMN complex. The SMN complex functions as an assembly machine for small nuclear ribonucleoproteins (snRNPs)-the major components of the spliceosome. The survival of motor neurons (SMN) protein, a product of the disease gene of the common neurodegenerative disease, spinal muscular atrophy, is also part of the SMN complex. Although Gemin6 and Gemin7 have no significant sequence similarity with Sm proteins, both adopt canonical Sm folds. Moreover, Gemin6 and Gemin7 exist as a heterodimer, and interact with each other via an interface similar to that which mediates interactions among the Sm proteins. The Gemin6/Gemin7 complex binds to Sm proteins and might help organize Sm proteins for formation of Sm rings on snRNA targets.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Gemin 7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité