Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GEN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13334R
BOSSBS-13334REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13334R
Anti-GEN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Endonuclease which cleaves flap structures at the junction between single-stranded DNA and double-stranded DNA. Specific for 5'-overhanging flap structures in which the 5'-upstream of the flap is completely double-stranded. Prefers the blocked-flap structures similar to those occurring at replication forks, in which the 5' single-strand overhang of the flap is double-stranded.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GEN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité