Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13336R-A488
BOSSBS-13336R-A488EA 921 EUR InStock
BOSSBS-13336R-A488
Anti-GFAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) is a member of the class III intermediate filament protein family. It is heavily, and specifically, expressed in astrocytes and certain other astroglia in the central nervous system, in satellite cells in peripheral ganglia, and in non myelinating Schwann cells in peripheral nerves. In addition, neural stem cells frequently strongly express GFAP. to GFAP are therefore very useful as markers of astrocytic cells. In addition many types of brain tumor, presumably derived from astrocytic cells, heavily express GFAP. GFAP is also found in the lens epithelium, Kupffer cells of the liver, in some cells in salivary tumors and has been reported in erythrocytes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité