Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFI1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13337R
BOSSBS-13337REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13337R
Anti-GFI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Growth factor independent 1 (Gfi-1) is a transcriptional repressor that specifically binds to the DNA consensus sequence TAAATCAC(A/T)GCA. The carboxy-terminus of Gfi-1 contains six C2H2-type zinc finger motifs, and zinc fingers 3, 4 and 5 are required for the binding of Gfi-1 to its DNA binding site. Gfi-1 also contains a 20 amino acid SNAG domain which mediates transcriptional repression. It represses Bax at the mRNA and protein levels, resulting in the inhibition of cell death. Gfi1 is expressed outside the lymphoid system in granulocytes and activated macrophages. Gfi-1B, a related protein, is a transcriptional repressor primarily expressed in bone marrow and spleen. Gfi-1B is a direct repressor of the p21 promoter and the Socs 1 and 3 promoters. The genes encoding human Gfi-1 and Gfi-1B map to chromosome 1p22 and 9q34.3, respectively.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GFI1/ZNF163
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité