Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GFM2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13339R
BOSSBS-13339REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13339R
Anti-GFM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GFM2 is a mitochondrial translation elongation factor. Its role in the regulation of normal mitochondrial function and in different disease states attributed to mitochondrial dysfunction is not known. Eukaryotes contain two protein translational systems, one in the cytoplasm and one in the mitochondria. Mitochondrial translation is crucial for maintaining mitochondrial function and mutations in this system lead to a breakdown in the respiratory chain oxidative phosphorylation system and to impaired maintenance of mitochondrial DNA.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GFM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité