Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFM2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13339R-HRP
BOSSBS-13339R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13339R-HRP
Anti-GFM2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
GFM2 is a mitochondrial translation elongation factor. Its role in the regulation of normal mitochondrial function and in different disease states attributed to mitochondrial dysfunction is not known. Eukaryotes contain two protein translational systems, one in the cytoplasm and one in the mitochondria. Mitochondrial translation is crucial for maintaining mitochondrial function and mutations in this system lead to a breakdown in the respiratory chain oxidative phosphorylation system and to impaired maintenance of mitochondrial DNA.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GFM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité