Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PCD5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1333R-CY5.5
BOSSBS-1333R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1333R-CY5.5
Anti-PCD5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
This gene encodes a protein expressed in tumor cells during apoptosis independent of the apoptosis-inducing stimuli. Prior to apoptosis induction, this gene product is distributed in both the nucleus and cytoplasm. Once apoptosis is induced, the level of this protein increases and by relocation from the cytoplasm, it accumulates in the nucleus. Although its exact function is not defined, this protein is thought to play an early and universal role in apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TFAR19/PDCD5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité