Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFPT2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13342R-HRP
BOSSBS-13342R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-13342R-HRP
Anti-GFPT2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
GFPT2 (glutamine-fructose-6-phosphate transaminase 2), also known as D-fructose-6-phosphate amidotransferase 2 or hexosephosphate aminotransferase 2, is a 682 amino acid protein and isoenzyme of GFAT1, the first and rate-limiting enzyme for the entry of glucose into the hexosamine biosynthetic pathway (HBP), which is a relatively minor branch of glycolysis. Expressed in spinal cord, heart and placenta, GFAT2 regulates glucose entry into the HBP and likely controls the availability of precursors for N- and O-linked protein glycosylation. Containing one glutamine amidotransferase type-2 domain and two SIS domains. GFAT2 is encoded by a gene that maps to human chromosome 5q35.3. GFAT2 gene variants have been linked to type 2 diabetes, diabetic nephropathy, and increased GFPT2 mRNA levels.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GFPT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité