Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GGA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13343R-A555
BOSSBS-13343R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13343R-A555
Anti-GGA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The GGA family of proteins (Golgi-localized, ARF-binding proteins) are ubiquitous coat proteins that facilitate the trafficking of soluble proteins from the trans-Golgi network (TGN) to endosomes/lysosomes by means of interactions with TGN-sorting receptors, ARF (ADP-ribosylation factor), and clathrin (1?). Members of the GGA family, GGA1,GGA2 (also known as VEAR) and GGA3, are multidomain proteins that bind mannose 6-phosphate receptors (MPRs) (1,2,4). GGAs have modular structures with an N-terminal VHS (VPS-27, Hrs, and STAM) domain followed by a GAT (GGA and TOM1) domain, a connecting hinge segment, and a C-terminal GAE (?adaptin ear) domain (5). The amino-terminal VHS domains of GGAs form complexes with the cytoplasmic domains of sorting receptors by recognizing acidic-cluster di-leucine (ACLL) sequences (3). GGA1 and GGA2 do not associate with each other, but they do colocalize on perinuclear membranes (2). The cytosolic domain of memapsin 2, but not that of memapsin 1, binds the VHS domains of GGA1 and GGA2 (6). The human GGA1 gene maps to chromosome 22 and encodes a protein that shares 45% sequence identity with GGA2 and GGA3 (1).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GGA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité