Anti-GGCT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-13346R-A680
BOSSBS-13346R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13346R-A680
Anti-GGCT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Catalyzes the formation of 5-oxoproline from gamma-glutamyl dipeptides and may play a significant role in glutathione homeostasis. Induces release of cytochrome c from mitochondria with resultant induction of apoptosis.
Type: Primary
Antigen: GGCT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/188
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité