Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GGT7 heavy chain Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13351R-A750
BOSSBS-13351R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13351R-A750
Anti-GGT7 heavy chain Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene is a member of a gene family that encodes enzymes involved in both the metabolism of glutathione and in the transpeptidation of amino acids. Changes in the activity of gamma-glutamyltransferase may signal preneoplastic or toxic conditions in the liver or kidney. The protein encoded by this gene consists of a heavy and a light chain, and it can interact with CT120, a plasma membrane-associated protein that is possibly involved in lung carcinogenesis.

Type: Primary
Antigen: GGT7 heavy chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/662
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité