Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GGTL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13352R-A680
BOSSBS-13352R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13352R-A680
Anti-GGTL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene encodes a member of the gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) family, which are important in the metabolism of glutathione. The most ubiquitously expressed human GGT gene, GGT1, encodes a single transmembrane polypeptide that is post-translationally processed to form a heavy and a light chain. In contrast, the product of this gene only contains homology to the light chain region, and lacks a transmembrane domain. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.

Type: Primary
Antigen: GGTL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 161-225/225
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité