Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MBOAT4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13355R-FITC
BOSSBS-13355R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-13355R-FITC
Anti-MBOAT4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
MBOAT4 (membrane-bound O-acyltransferase domain-containing protein 4, Ghrelin O-acyltransferase) is a 435 amino acid, multi-pass membrane protein that belongs to the membrane-bound acyltransferase family. MBOAT4 functions as an enzyme that attaches an octanoate fatty acid to serine-3 of ghrelin. Ghrelin is a very small, appetite-stimulating hormone secreted by the food-deprived stomach. MBOAT4 can use a variety of fatty acids as substrates including octanoic acid, decanoic acid and tetradecanoic acid. MBOAT4 expression, consistent with its function, is mainly in the stomach and intestines. Due to its primary function, MBOAT4 is a candidate for obesity and appetite suppression studies.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MBOAT4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité