Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GOLGB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13356R-A350
BOSSBS-13356R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13356R-A350
Anti-GOLGB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
GM130, a cis-Golgi matrix protein, interacts specifically with p115 and provides a membrane docking site. Both GM130 and p115 are involved in vesicle tethering to Golgi membranes. The protein p115 also binds p400, alternatively called giantin. Giantin, the majority of whose mass projects into the cytoplasm, is involved in the docking of COPI vesicles via p115 to the Golgi membrane. Giantin, which also is known as macrogolgin or Golgi complex-associated protein, is involved in cross-bridge formation in the Golgi complex. Giantin, which can form a homodimer, is a single-pass type I membrane protein that is an antigen in Sjoegren syndrome and in chronic rheumatoid arthritis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Giantin/GM130
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité