Anti-Giantin/GOLGB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-13356R-A680
BOSSBS-13356R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13356R-A680
Anti-Giantin/GOLGB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May participate in forming intercisternal cross-bridges of the Golgi complex.
Type: Primary
Antigen: Giantin/GOLGB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 751-850/3259
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité