Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADRM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13357R-CY7
BOSSBS-13357R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13357R-CY7
Anti-ADRM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
ADRM1 is a 407 amino acid protein that localizes to both the nucleus and the cytoplasm and is thought to be involved in protein recruitment and cell adhesion. An integral membrane protein, ADRM1 functions to recruit UCH-L5, a deubiquitinating enzyme, to the 26S proteasome, and once at the proteasome it promotes the activity of UCH-L5. Additionally, ADRM1 is thought to mediate lymphocyte adhesion in endothelial cells and may thus play a role in lymphocyte homing. ADRM1 expression is induced by IFN-g in some cancer cell lines and its expression is upregulated in other metastatic cells, suggesting a role in carcinogenesis. Two isoforms of ADRM1 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADRM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité