Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC88A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13358R
BOSSBS-13358REA 737 EUR InStock
BOSSBS-13358R
Anti-CCDC88A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Girdin is a 1,871 amino acid protein that, via interactions with phosphoinositides, localizes to the cell membrane and to the cytosol. Expressed ubiquitously, girdin functions to enhance the activity of PI 3-kinase-dependent phosphorylation of proteins, such as Akt1, thereby inducing the phosphorylation of downstream protein targets and, ultimately, regulating DNA replication and cellular proliferation. Additionally, girdin is crucial for cell migration and is responsible for both maintaining the structural integrity of the Actin cytoskeleton and for regulating the formation of Actin stress fibers. Girdin exists as a homodimer that can itself be phosphorylated—an event that delocalizes girdin from the cell membrane, thus allowing it to participate in cell migration events. Two isoforms of girdin exist due to alternative splicing events.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CCDC88A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité