Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOTCH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-1335R-A488
BOSSBS-1335R-A488EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1335R-A488
Anti-NOTCH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Functions as a receptor for membrane-bound ligands Jagged1, Jagged2 and Delta1 to regulate cell-fate determination. Upon ligand activation through the released notch intracellular domain (NICD) it forms a transcriptional activator complex with RBPJ/RBPSUH and activates genes of the enhancer of split locus. Affects the implementation of differentiation, proliferation and apoptotic programs. Involved in angiogenesis; negatively regulates endothelial cell proliferation and migration and angiogenic sprouting. Involved in the maturation of both CD4+ and CD8+ cells in the thymus. Important for follicular differentiation and possibly cell fate selection within the follicle. During cerebellar development, functions as a receptor for neuronal DNER and is involved in the differentiation of Bergmann glia. Represses neuronal and myogenic differentiation. May play an essential role in postimplantation development, probably in some aspect of cell specification and/or differentiation. May be involved in mesoderm development, somite formation and neurogenesis. May enhance HIF1A function by sequestering HIF1AN away from HIF1A. Required for the THBS4 function in regulating protective astrogenesis from the subventricular zone (SVZ) niche after injury. Involved in determination of left/right symmetry by modulating the balance between motile and immotile (sensory) cilia at the left-right organiser (LRO).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NOTCH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité