Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13366R-CY3
BOSSBS-13366R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13366R-CY3
Anti-GK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
GK2 is a 553 amino acid protein that belongs to the FGGY kinase family and is involved in the pathway of glycerol degradation. Localized to the outer membrane of the mitochondrion and expressed at high levels in testis, GK2 functions to catalyze the ATP-dependent conversion of glycerol to glycerol 3-phosphate. Via its catalytic activity, GK2 plays an essential role in the regulation of glycerol uptake and metabolism. The gene encoding GK2 maps to chromosome 4, which encodes nearly 6% of the human genome and has the largest gene deserts (regions of the genome with no protein encoding genes) of all of the human chromosomes. Defects in some of the genes located on chromosome 4 are associated with Huntington's disease, Ellis-van Creveld syndrome, methylmalonic acidemia and polycystic kidney disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GK2/Glycerol kinase 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité