Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL2L1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1336R-HRP
BOSSBS-1336R-HRPEA 866 EUR InStock
BOSSBS-1336R-HRP
Anti-BCL2L1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Potent inhibitor of cell death. Inhibits activation of caspases. Appears to regulate cell death by blocking the voltage-dependent anion channel (VDAC) by binding to it and preventing the release of the caspase activator, CYC1, from the mitochondrial membrane. Also acts as a regulator of G2 checkpoint and progression to cytokinesis during mitosis. Isoform Bcl-X(L) also regulates presynaptic plasticity, including neurotransmitter release and recovery, number of axonal mitochondria as well as size and number of synaptic vesicle clusters. During synaptic stimulation, increases ATP availability from mitochondria through regulation of mitochondrial membrane ATP synthase F(1)F() activity and regulates endocytic vesicle retrieval in hippocampal neurons through association with DMN1L and stimulation of its GTPase activity in synaptic vesicles. Isoform Bcl-X(S) promotes apoptosis.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; ELISA(1:500-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: BCL2L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité