Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLIPR1L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-13375R-CY5
BOSSBS-13375R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13375R-CY5
Anti-GLIPR1L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The GLIPR1 family consists of three core members, designated GLIPR1, GLIPR1L1 (GLIPR1-like protein 1) and GLIPR1L2, which form a distinct subgroup within the cysteine-rich secretory protein (CRISP), antigen 5 and pathogenesis-related 1 (CAP) superfamily. Each member of the CAP superfamily has a conserved N-terminal CAP domain and a distinct C-terminal extension. CAP superfamily proteins are hypothesized to have roles in immunity, cell adhesion, carcinogenesis and male fertility. GLIPR1L1 is a 242 amino acid secreted protein. Highly expressed in testis, GLIPR1L1 exists as two isoforms produced by alternative splicing events. GLIPR1L1 is encoded by a gene that maps to human chromosome 12q21.1 and mouse chromosome 10 D2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GLIPR1L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité