Anti-GLS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-13376R-A750
BOSSBS-13376R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13376R-A750
Anti-GLS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Plays an important role in the regulation of glutamine catabolism. Promotes mitochondrial respiration and increases ATP generation in cells by catalyzing the synthesis of glutamate and alpha-ketoglutarate. Increases cellular anti-oxidant function via NADH and glutathione production. May play a role in preventing tumor proliferation.
Type: Primary
Antigen: GLS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 41-140/602
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité