Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COLGALT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13378R-A647
BOSSBS-13378R-A647EA 811 EUR InStock
BOSSBS-13378R-A647
Anti-COLGALT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
GLT25D1 is a 622 amino acid protein that localizes to the lumen of the endoplasmic reticulum. Ubiquitously expressed with higher levels in placenta, heart, lung and spleen, GLT25D1 is a member of the glycosyltransferase 25 family. The beta-galactosyltransferase activity of GLT25D1 allows the transfer of beta-galactose to hydroxylysine residues of collagen. GLT25D1 is considered an important target for investigating the biological significance of collagen glycosylation and the importance of posttranslational modification in the etiology of connective tissue disorders. The gene encoding GLT25D1 is located on human chromosome 19, which consists of over 63 million bases, houses approximately 1,400 genes and is recognized for having the greatest gene density of the human chromosomes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: COLGALT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité