Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLTSCR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13382R-A647
BOSSBS-13382R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13382R-A647
Anti-GLTSCR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The tumor suppressor PTEN plays an essential role in regulating signaling pathways involved in cell growth and apoptosis and is inactivated in a wide variety of tumors. Protein interacting with PTEN carboxyl terminus 1 (PICT-1), also designated p60 or Glioma tumor suppressor candidate region gene 2 protein, binds to the C-terminus of PTEN and regulates its turnover. Five Ser/Thr residues within the C-terminal segment of PTEN, including Ser-380, are phosphorylated upon binding of PTEN to PICT-1 and may contribute to the stabilization of PTEN. PICT-1 is localized to the nucleus and/or nucleolus and is highly expressed in pancreas and heart, but can also be detected in liver, skeletal muscle, placenta and kidney. PICT-1 also interacts with herpes simplex virus 1 regulatory proteins ICP22 and ICP0. The tumor suppressor GLTSCR2 gene, which encodes PICT-1, is located in a 150-kb minimal common deletion region for human gliomas, especially oligodendrogliomas, and maps to human chromosome 19q13.3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GLTSCR2/PICT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité