Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Glucoamylase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13383R-A647
BOSSBS-13383R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13383R-A647
Anti-Glucoamylase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Glucoamylase is an important industrial enzyme used in saccharification steps in both starch enzymatic conversion and in alcohol production. The catalytic domain degrades oligosaccharides from the non reducing end, releasing glucose, and the starch domain binds the enzyme to raw starch and to the cell wall.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Glucoamylase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Other Species

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité