Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GOX Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13387R-A647
BOSSBS-13387R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13387R-A647
Anti-GOX Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Glucose Oxidase is a dimeric enzyme that binds to β-D-glucose and aids in its oxidation into D-glucono-1,5-lactone which then hydrolyzes to gluconic acid. Flavin adenine dinucleotide (FAD) is a cofactor to Glucose Oxidase that acts as the initial electron acceptor and is required for this oxidation to occur. Glucose Oxidase is a natural preservative found in honey, where it reduces atmospheric oxygen into hydrogen peroxide which acts as an antibacterial barrier. Glucose Oxidase is also commonly used in biosensors in which it conveys levels of glucose by keeping track of the number of electrons passed through the enzyme. In this application, Glucose Oxidase is connected to an electrode and the resulting charge is measured.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Glucose Oxidase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité