Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Fx1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-1338R-A680
BOSSBS-1338R-A680EA 840 EUR InStock
BOSSBS-1338R-A680
Anti-Fx1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Binding of anti-Fx1A to Heymann nephritis antigens (HA) on rat glomerular epithelial cells (GECs) in culture leads to capping and disappearance of antigens from the cell surface. This process may contribute to the formation of glomerular subepithelial immune deposits in vivo. The authors differentially extracted GECs to determine whether HA redistribution is mediated by cytoskeletal components. Observations were made by phase-contrast and immunofluorescence microscopy on primary and passaged GECs in monolayer culture and by spectrofluorimetry on GECs in suspension.

Type: Primary
Antigen: Fx1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité