Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLUD2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13390R-FITC
BOSSBS-13390R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13390R-FITC
Anti-GLUD2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
GLUD2 is both mitochondrial matrix enzymes belonging to the Glu/Leu/Phe/Val dehydrogenases family. Exisiting as homohexamers, GLUD1 catalyzes the oxidative deamination of glutamate to ?ketoglutarate and ammonia while GLUD2 is involved in the recycling of glutamate during neurotransmission. GLUD1 is critical for regulating amino acid induced insulin secretion and is allosterically activated by ADP and inhibited by GTP and ATP. Mutations in the gene encoding GLUD1 causes hyperinsulinism-hyperammonemia syndrome (HHS), which is an inherited condition characterized by high insulin and ammonia levels in the blood. GLUD1 may also be involved in learning and memory reactions by increasing the turnover of the excitatory neurotransmitter glutamate. GLUD2 is expressed in testis and retina, with lower levels found in brain.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GLUD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité