Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Glutamyl Prolyl tRNA synthetase/ProRS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13393R-A750
BOSSBS-13393R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13393R-A750
Anti-Glutamyl Prolyl tRNA synthetase/ProRS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Catalyzes the attachment of the cognate amino acid to the corresponding tRNA in a two-step reaction: the amino acid is first activated by ATP to form a covalent intermediate with AMP and is then transferred to the acceptor end of the cognate tRNA. Component of the GAIT (gamma interferon-activated inhibitor of translation) complex which mediates interferon-gamma-induced transcript-selective translation inhibition in inflammation processes. Upon interferon-gamma activation and subsequent phosphorylation dissociates from the multisynthetase complex and assembles into the GAIT complex which binds to stem loop-containing GAIT elements in the 3'-UTR of diverse inflammatory mRNAs (such as ceruplasmin) and suppresses their translation.

Type: Primary
Antigen: Glutamyl Prolyl tRNA synthetase/ProRS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 651-750/1512
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité