Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13396R
BOSSBS-13396REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13396R
Anti-GPX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Glutathione peroxidase (GPx) enzymes are generally selenium-containing tetrameric glycoproteins that help prevent lipid peroxidation of cell membranes. GPx enzymes reduce lipid hydroperoxides to alcohols, and reduce free hydrogen peroxide to water. GPx members are among the few proteins known in higher vertebrates to contain selenocysteine, which occurs at the active site of glutathione peroxidase and is coded by the nonsense (stop) codon TGA. There are eight GPx homologs (GPx-1–8). GPx-1 plays an important role in the antioxidant defense of the vascular wall and neural cells in response to oxidative stress. GPx-2 is the major isoform in the lungs and its basal or inducible expression is dependent on Nrf2. GPx-3 is under regulation by hypoxic stress and the expression and deficiency of GPx-3 is associated with cardiovascular disease and stroke. GPx-5 is selenium-independent; it is bound to the acrosome of sperm, where it may protect sperm from premature acrosome reaction in the epididymis.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GPX2/Glutathione Peroxidase 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité