Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSTK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13399R-A350
BOSSBS-13399R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13399R-A350
Anti-GSTK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Members of the glutathione S-transferase (GST) family of proteins function in the detoxification of xenobiotics to protect cells against toxicant-induced damage. There are eight families of GST proteins, namely alpha, zeta, theta, kappa, mu, pi, sigma and omega, each of which are composed of proteins that have a variety of functions throughout the cell. GSTK1 (glutathione S-transferase kappa 1), also known as glutathione S-transferase subunit 13 (GST 13-13) or GSTK1-1, is a 226 amino acid ubiquitously expressed protein belonging to the kappa class of the GST superfamily that functions in cellular detoxification. Localizing to peroxisome, GSTK1 exists as a homodimer that catalyzes the conjugation of glutathione to a number of hydrophobic substrates leading to their removal from the cell.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GSTK1/Glutathione S Transferase kappa 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité