Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-1341R-A350
BOSSBS-1341R-A350EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1341R-A350
Anti-CDK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the Ser/Thr protein kinase family. This protein is a catalytic subunit of the highly conserved protein kinase complex known as M-phase promoting factor (MPF), which is essential for G1/S and G2/M phase transitions of eukaryotic cell cycle. Mitotic cyclins stably associate with this protein and function as regulatory subunits. The kinase activity of this protein is controlled by cyclin accumulation and destruction through the cell cycle. The phosphorylation and dephosphorylation of this protein also play important regulatory roles in cell cycle control. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDK1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité