Anti-EZR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1343R-CY5.5
BOSSBS-1343R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1343R-CY5.5
Anti-EZR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Probably involved in connections of major cytoskeletal structures to the plasma membrane. In epithelial cells, required for the formation of microvilli and membrane ruffles on the apical pole. Along with PLEKHG6, required for normal macropinocytosis.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EZR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité