Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HBEBP2/GLYCTK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13448R-A680
BOSSBS-13448R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13448R-A680
Anti-HBEBP2/GLYCTK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
GLYCTK is a 523 amino acid protein that is expressed as seven isoforms which are present throughout the body. Localized to the cytoplasm and the mitochondrion in an isoform-specific manner, GLYCTK functions to catalyze the ATP-dependent conversion of (R)-glycerate to 3-(R)-glycerate, thereby playing an important role in neural and skeletal muscle systems. Defects in the gene encoding GLYCTK are the cause of D-glyceric acidemia, an inborn error of amino acid metabolism that is best described as nonketotic hyperglycinemia and is characterized by the excretion of D-glyceric acid in the urine.

Type: Primary
Antigen: HBEBP2/GLYCTK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-350/523
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité