Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLYCTK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13448R-FITC
BOSSBS-13448R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13448R-FITC
Anti-GLYCTK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
GLYCTK is a 523 amino acid protein that is expressed as seven isoforms which are present throughout the body. Localized to the cytoplasm and the mitochondrion in an isoform-specific manner, GLYCTK functions to catalyze the ATP-dependent conversion of (R)-glycerate to 3-(R)-glycerate, thereby playing an important role in neural and skeletal muscle systems. Defects in the gene encoding GLYCTK are the cause of D-glyceric acidemia, an inborn error of amino acid metabolism that is best described as nonketotic hyperglycinemia and is characterized by the excretion of D-glyceric acid in the urine.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HBEBP2/GLYCTK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité