Anti-GMDS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-13453R-A750
BOSSBS-13453R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13453R-A750
Anti-GMDS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Catalyzes the conversion of GDP-D-mannose to GDP-4-dehydro-6-deoxy-D-mannose.
Type: Primary
Antigen: GMDS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/372
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité