Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GMEB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13454R-CY7
BOSSBS-13454R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13454R-CY7
Anti-GMEB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
GMEB-1 is a 573 amino acid protein that contains one SAND domain and is a member of the KDWK family of combinatorial transcription modulators. Localized to both the cytoplasm and the nucleus, GMEB-1 forms a heterodimer with GMEB-2 (Glucocorticoid modulatory element-binding protein 2) and, once associated with GMEB-2, plays a key role in parvovirus DNA replication. In addition, GMEB-1 functions alone as a trans-acting factor that, by binding to glucocorticoid modulatory elements (GMEs) in TAT (tyrosine aminotransferase) promoters, increases intracellular sensitivity to glucocorticoid concentrations. GMEB-1 also interacts with initiator procaspases and, via this interaction, can inhibit caspase-induced apoptosis. Due to alternative splicing events, GMEB-1 is expressed as two isoforms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GMEB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité