Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GMEB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13456R-A350
BOSSBS-13456R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13456R-A350
Anti-GMEB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
GMEB-2 is a DNA-binding protein that plays a crucial role modulating transcription upon activation by steroid hormones. GMEB-2 is ubiquitously expressed with preferential expression in developmentally important tissues, such as testis, bone marrow, placenta and fetal tissues. It localizes to the nucleus and cytoplasm and contains a SAND domain near its N-terminus and a C-terminal coiled coil structure. GMEB-2 functions as a homodimer or as a heterodimer with GMEB-1. The formed complex specifically binds to glucocorticoid modulatory elements (GME) in the promoter region of target genes and recruits the histone acetylase CREB binding protein (CBP) during glucocorticoid signaling. This acts to increase sensitivity to low concentrations of glucocorticoids. In addition, GMEB-2 functions as an auxiliary factor required for parvovirus replication.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GMEB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité