Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GMFG Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13457R-HRP
BOSSBS-13457R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13457R-HRP
Anti-GMFG Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
GMF-gamma is a 142 amino acid protein that belongs to the GMF subfamily of the larger actin-binding protein ADF family. GMF-gamma is expressed predominantly in lung, heart and placenta. GMF-gamma is considered a candidate regulatory growth factor protein, mediating both paracrine and autocrine cell-cell interactions. GMF-gamma is phosphorylated at N-terminal serine, and its phosphorylation is enhanced by coexpression of dominant active Rac 1 and Cdc42. GMF-gamma expression is significantly increased in a cardiac ischemia/reperfusion model where inflammation and angiogenesis take place actively. As a regulator of actin-based cellular functions, GMF-gamma may provide a novel approach to modulate the pathophysiology of cardiovascular diseases. GMF-gamma is primarily found in proliferative and differentiative organs.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GMFG/GMF-gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité