Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNB1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13465R-A680
BOSSBS-13465R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13465R-A680
Anti-GNB1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene encodes a G-protein beta-subunit-like polypeptide which is a member of the WD repeat protein family. WD repeats are minimally conserved regions of approximately 40 amino acids typically bracketed by gly-his and trp-asp (GH-WD), which may facilitate formation of heterotrimeric or multiprotein complexes. Members of this family are involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis, and gene regulation. This protein contains 6 WD repeats and is highly expressed in the heart. The gene maps to the region on chromosome 22q11, which is deleted in DiGeorge syndrome, trisomic in derivative 22 syndrome and tetrasomic in cat-eye syndrome. Therefore, this gene may contribute to the etiology of those disorders. Transcripts from this gene share exons with some transcripts from the C22orf29 gene.

Type: Primary
Antigen: GNB1L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/327
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité