Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRP73 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-1346R-A555
BOSSBS-1346R-A555EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1346R-A555
Anti-TRP73 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Participates in the apoptotic response to DNA damage. Isoforms containing the transactivation domain are pro-apoptotic, isoforms lacking the domain are anti-apoptotic and block the function of p53 and transactivating p73 isoforms. May be a tumor suppressor protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRP73
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité