Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GNL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13471R-A555
BOSSBS-13471R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13471R-A555
Anti-GNL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
GNL2 is a nucleolar guanasine-triphosphate binding protein that is ubiquitously expressed at low levels in almost all tissues. GNL2 is involved in the crucial process of trafficking proteins out of the nucleus. Specifically, it is a GTPase that interacts with the 60s preribosomal subunit in the nucleus and facilitates export of the subunit into the cytoplasm. GTPases are responsible for the hydrolysis of GTP by way of a protein region dubbed the G domain. GTPases are often involved in the translocating proteins through membranes gleaning energy for the activity by hydrolizing GTP. GNL2 shares G domain homology and some functionality with nucleostemin (GNL3), another nuclear GTPase. Highest expression of GNL2 is found in testis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GNL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité