Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNL3L Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13472R-FITC
BOSSBS-13472R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13472R-FITC
Anti-GNL3L Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
GTPases from the MMR1/HSR1 GTP-binding protein subfamily are circularly rearranged G-motifs that play a critical role in maintaining normal cell growth. Deletion of these genes results in severe growth defects with a marked reduction in mature rRNA species and a concomitant accumulation of the 35S pre-rRNA transcript. Deletion also causes the ribosomal protein Rpl25a to fail exportation from the nucleolus. Deletion of any of the G-domain motifs will result in a null phenotype and nuclear/nucleolar localization that lacks the nucleolar export of preribosomes and is accompanied by a distortion of the nucleolar structure. GNL3L (guanine nucleotide binding protein-like 3 (nucleolar)-like) is a 582 amino acid nuclear protein that belongs to the MMR1/HSR1 GTP-binding protein family. Containing one G (guanine nucleotide-binding) domain, GNL3L is required for normal processing of ribosomal pre-rRNA and for cell proliferation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GNL3L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité