Anti-GNPTAB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-13476R-CY7
BOSSBS-13476R-CY7EA 900 EUR InStock
BOSSBS-13476R-CY7
Anti-GNPTAB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes two of three subunit types of the membrane-bound enzyme N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase, a heterohexameric complex composed of two alpha, two beta, and two gamma subunits. The encoded protein is proteolytically cleaved at the Lys928-Asp929 bond to yield mature alpha and beta polypeptides while the gamma subunits are the product of a distinct gene (GeneID 84572). In the Golgi apparatus, the heterohexameric complex catalyzes the first step in the synthesis of mannose 6-phosphate recognition markers on certain oligosaccharides of newly synthesized lysosomal enzymes.More Product Information
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-13476R-CY7
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité