Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNS Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13479R-FITC
BOSSBS-13479R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13479R-FITC
Anti-GNS Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
GNS is a 552 amino acid lysosomal enzyme that hydrolyzes the 6-sulfate groups of the N-acetyl-D-glucosamine 6-sulfate units of keratan sulfate and heparan sulfate. A member of the sulfatase family, GNS assists in the catabolism of heparin, and binds calcium as a cofactor. GNS deficiency results in an autosomal recessive lysosomal storage disorder known as mucopolysaccharidosis type IIID (Sanfilippo D syndrome), which is characterized by mild somatic disease and severe degeneration of the central nervous system. Subject to post-translational internal peptidase cleavage, GNS is encoded by a gene mapping to human chromosome 12q14.2 and mouse chromosome 10 D2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GNS/Glucosamine 6 sulfatase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité